Documentos clave
SLW5100-250
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, heavy duty, with printed trace code
250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 5100-250
Seleccione un Tamaño
12 EA
165,00 €
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
12 EA
165,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
165,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
joint neckWIDE-MOUTH
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
with printed trace code
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 5100-250
Altura
133 mm
cuerpo D.E.
78 mm
capacidad
250 mL
250 mL
cuello D.I.
33 mm
tamaño tapón
33
Descripción general
  • Mechanically stronger than conventional Erlenmeyers
  • Reinforced rims for extra strength and resistance to impact fracture
  • Manufactured from high quality Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)