SLW4980-50
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
50 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 4980-500
About This Item
Productos recomendados
Materiales
Pyrex flask
flat bottom
Junta
joint neckNARROW-NECK
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
heavy duty
envase
pack of 12 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 4980-50
Altura
78 mm
cuerpo D.E.
51 mm
capacidad
50 mL
50 mL
cuello D.I.
14 mm
tamaño tapón
14
Adaptador
narrow neck
Categorías relacionadas
Descripción general
- Mechanically stronger than standard flasks
- Designed for longer life and increased user safety
- Reinforced rims to reduce chipping and breakage