Merck
SLW492146
Pyrex® Burettes, Schellbach, class AS with glass key
25 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 492146
Seleccione un Tamaño
1 EA
48,00 €
48,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
48,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
48,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass key
Características
graduations 0.1 mL
fabricante / nombre comercial
492146
SciLabware
Longitud
620 mL
capacidad
25 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 385
  • Graduations and inscriptions in blue enamel
  • With funnel top to make filling easier and safer
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Manufactured from chemically resistance borosilicate glass
  • With interchangeable 2.0mm bore glass key
Schellbach burette tube with vertical white stripe and central blue ribbon
  • Facilitates accurate reading of meniscus
  • exact position of the meniscus is clearly defined where the blue ribbon splits into a wide and narrow band
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)