Merck
SLW3295/16AS
Pyrex® Burettes, class AS with PTFE key
50 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3295/16AS
Seleccione un Tamaño
1 EA
46,70 €
46,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
46,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
46,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE key
Características
graduations 0.10 mL
fabricante / nombre comercial
3295/16AS
SciLabware
Longitud
820 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 385
  • Manufactured from precision-bore tubing (borosilicate glass) for high accuracy
  • Each burette has a +30s waiting time before final reading can be taken
  • Graduations in white enamel for increased visibility with dark solutions
  • Grease-free interchangeable PTFE key with 1.5mm bore
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)