Documentos clave
Z547883
Sigma-Aldrich
SafetyBarb® hose connector
angled
Seleccione un Tamaño
1 EA
16,70 €
16,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
16,70 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
16,70 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Descripción general
Consists of PBT cap, PP barbed connector 8.5 mm O.D., and silicone rubber seal. GL14 thread.
Información legal
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)