Merck
SLW3295/02
Pyrex® Burettes, class B with PTFE key
10 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3295/02
Seleccione un Tamaño
1 EA
38,80 €
38,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
38,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
38,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PTFE key
Características
graduations 0.02 mL
fabricante / nombre comercial
3295/02
SciLabware
Longitud
820 mm
capacidad
10 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 385
  • Fitted with interchangeable PTFE keys for grease-free performance, with 1.5mm bore
  • White enamel graduations for good visibility with dark coloured solutions
  • Manufactured from borosilicate glass for increased chemical resistance
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)