Merck
SLW3151/20
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 500 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 3151/20
Seleccione un Tamaño
2 EA
73,00 €
73,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
2 EA
73,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
73,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex flask
Junta
joint ST/NS neck19/26
Características
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 3151/20
Al total
260 mm
capacidad
500 mL
Descripción general
Class A, Pyrex
  • Complies with ISO 1042 and DIN 12664
  • Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
  • Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
  • Conformity ′H′, certified
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Inscriptions in white enamel
  • Polyethylene stopper
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)