Z330949
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32, PTFE key, graduated: no
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE key
borosilicate glass 3.3
Junta
joint: ST/NS29/32
Características
graduated: no
fabricante / nombre comercial
Bistabil®
Lenz 4.0141.58
embudo capacidad
500 mL
conector calibre
4.0 mm
Categorías relacionadas
Información legal
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH