Documentos clave
SLW2180/14M
Pyrex® Separating funnel, pear-shape, glass key
5000 mL, glass stopper, PE stopper, pack of 1 ea
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 2180/14M
Seleccione un Tamaño
1 EA
311,00 €
311,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
311,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
311,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
PE stopper
PTFE key
glass stopper
pear-shaped
Junta
joint ST/NS cone34/35
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 2180/14M
embudo diám.
226.5 mm
llave de paso calibre
6.0 mm
capacidad
5000 mL
Descripción general
In liquid-liquid extractions, the two immiscible liquids separate into different layers where the liquid with the higher density collects in the lower part of the vessel and can be drained off via the stopcock.
Características y beneficios
  • Complies with ISO 4800 Type 2
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • With interchangeable PTFE stopcock key
  • Supplied with both glass and polyethylene stoppers
  • The 5Litre size is supplementary to the ISO range.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)