Documentos clave
SLW1660/08M
Pyrex® Centrifuge tubes
cylindrical type, round base, 45 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1660/08M
Seleccione un Tamaño
40 EA
308,00 €
308,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
40 EA
308,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
308,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
round base
fabricante / nombre comercial
1660/08M
SciLabware
Longitud
90 mm
D.E.
30 mm
capacidad
45 mL
Descripción general
  • Cylindrical type, round base
  • Uniform glass distribution in wall and base for improved strength
  • Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
  • Can be centrifuged at RCF values up to 3000
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)