Merck
DWK73785-50
KIMBLE® centrifuge tube
with screw-top finish, conical bottom clear glass, capacity (50 mL), without cap, non-sterile
Seleccione un Tamaño
72 EA
182,00 €
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
72 EA
182,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
182,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
conical bottom clear glass
conical bottom
transparent borosilicate glass tube
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
case of 72 ea Modular trays are shrink-wrapped
fabricante / nombre comercial
Kimble® 73785-50
capacidad
(50 mL)
Adaptador
neck (External Thread)
Descripción general
Screw Thread Disposable Centrifuge Tubes
  • These tubes are suitable for tissue culture work and general bacteriological use.
  • Supplied without caps
  • No marking spot
  • Manufactured from 51 expansion borosilicate glass conforming to USP Type I and ASTM E438, Type I, Class B requirements
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)