Documentos clave
CLS9944716
Pyrex® disposable culture tubes, screw cap style with white marking spot
capacity 15.5 mL
Sinónimos:
culture tube, glass tubes, test tubes
Seleccione un Tamaño
1000 EA
624,15 €
624,15 €
Precio de catálogo657,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
624,15 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121706
NACRES:
NB.43
624,15 €
Precio de catálogo657,00 €Ahorre 5 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
round bottom tube
esterilidad
non-sterile
Características
cap: no
envase
case of 1000
pack of 250
fabricante / nombre comercial
Corning 99447-16
D.E. × L
16 mm × 125 mm
capacidad
15.5 mL
color
clear
Adaptador
thread for 15-415
idoneidad
suitable for (culture)
Descripción general
Round bottom. Tubes are made of borosilicate glass. Screw-cap tubes are supplied without caps. Designed for both tissue culture and bacteriological work.
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)