Documentos clave
SLW1526/20D
Pyrex® Reagent bottles, unground narrow neck
capacity 15000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1526/20D
Seleccione un Tamaño
1 EA
537,00 €
537,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
537,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
537,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex bottle
colorless bottle
narrow-mouth bottle
Junta
Joints ST/NS neck (59)
Características
without cap
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1526/20D
botella diám. × Al
258 mm × 460 mm
capacidad
15000 mL
cuello D.I.
59 mm
Descripción general
  • Complies with ISO 4796
  • Borosilicate glass with unground neck
  • For use with rubber stoppers (not supplied)
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)