Documentos clave
SLW1135/14D
Pyrex® Culture flask, narrow mouth, rimless
flask working volume 250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1135/14D
Seleccione un Tamaño
10 EA
293,00 €
293,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
293,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
293,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex flask
straight neck (rimless)
straight neck transparent borosilicate glass flask
esterilidad
non-sterile
Características
without cap
envase
case of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1135/14D
Altura
148 mm
cuerpo D.E.
85 mm
matraz volumen de trabajo
250 mL
cuello D.E.
38 mm
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Compatible with shaker equipment
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
  • Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
Características y beneficios
  • Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
  • Ideal for use in preparation of cultures
  • Long, rimless tube neck for use with 4540/38P polypropylene and 4550/38M aluminium push-on closures
  • Can withstand repeated autoclaving
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)