Documentos clave
SLW1140/08D
Pyrex® Erlenmeyer flask, wide neck, with printed trace code
capacity 250 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1140/08D
Seleccione un Tamaño
10 EA
86,40 €
86,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
86,40 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
86,40 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
flat bottom
wide-neck
Junta
joint neckWIDE-MOUTH
esterilidad
non-sterile
Características
graduated
without cap
with printed trace code
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
SciLabware 1140/08D
Altura
140 mm
cuerpo D.E.
85 mm
capacidad
250 mL
cuello D.I.
46 mm
Descripción general
  • Complies with DIN ISO 24450
  • Erlenmeyer pattern
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Excellent thermal performance
  • High resistance to chemical attack
  • White enamel graduations and marking spot
  • Graduated to capacity
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Otras notas
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)