Documentos clave
SLW1070/04D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
100 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1070/04D
Seleccione un Tamaño
10 EA
123,00 €
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 EA
123,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
123,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Características
narrow neck
envase
pack of 10 ea
fabricante / nombre comercial
1070/04D
SciLabware
Altura
110 mm
cuerpo diám.
64 mm
capacidad
100 mL
100 mL
cuello D.I.
18 mm
Descripción general
  • Complies with DIN ISO 1773
  • Flat base for standing on benches and hotplates etc.
  • Manufactured from Pyrex® glass for high resistance to thermal shock
  • Excellent chemical durability for contamination-free performance
  • With white enamel marking spot
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)