Documentos clave
SLW1060/04D
Pyrex® Watch glasses
nominal diameter 40 mm
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1060/04D
About This Item
Código UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
envase
pkg of 10
fabricante / nombre comercial
1060/04D
SciLabware
diámetro nominal
40 mm
Descripción general
Watch glasses
  • For evaporation work and covering heated beakers
  • Manufactured from heat resisting Pyrex borosilicate glass
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Características y beneficios
  • Complies with DIN 12341
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Heat resistant
  • Fire-polished edges to reduce chipping and breakage
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)