Documentos clave
SLW1015/14D
Pyrex® Berzelius beakers, graduated, tall form with spout, with printed trace code
400 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1015/14D
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Características
graduated
fabricante / nombre comercial
1015/14D
SciLabware
Altura
130 mm
D.E.
70 mm
capacidad
400 mL
Descripción general
  • Complies with ISO 3819 and DIN 12331
  • Manufactured from Pyrex® borosilicate glass
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
  • Tall form with spout
  • White graduations and marking spot
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is diameter of this biker?
    1 respuesta
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, the outer diameter of the beaker is 70 mm.
      ¿Le ha resultado útil?