Documentos clave
SLW1003-2L
Pyrex® Griffin beakers, heavy duty, graduated
2000 mL
Sinónimos:
Pyrex, SciLabware 1003-2L
Seleccione un Tamaño
4 EA
189,00 €
189,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
4 EA
189,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.17
189,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass
white graduation
Características
graduated
heavy duty
fabricante / nombre comercial
1003-2L
SciLabware
Al × Diám.
179 mm × 131 mm
capacidad
2000 mL
Descripción general
  • Mechanically stronger than standard beakers
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims and spout, less prone to breakage during washing etc.
  • Thicker walls and heavier bases
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • White graduations and marking spot
Otras notas
Browse all glass beakers
Información legal
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)