Merck
QBD11384
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®24-amido-dPEG ®24-DSPE
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
25 MG
1080,00 €
100 MG
1670,00 €
1080,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
1080,00 €
100 MG
1670,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C159H310N7O65P
Peso molecular:
3391.14
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
1080,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG®₂₄-amido-dPEG®₂₄-DSPE is a micelle building block with a dPEG spacer attached a DOTA-tris(acid) metal chelator.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)