Merck
QBD10397
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®11
Sinónimos:
Polyethylene glycol
Seleccione un Tamaño
50 MG
313,00 €
1000 MG
1400,00 €
313,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 MG
313,00 €
1000 MG
1400,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H62N4O17
Número de CAS:
Peso molecular:
846.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
313,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Bis-MAL-dPEG®11 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)