P58405
3-Pyridinealdoxime
98%
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
formulario
powder
mp
150-153 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=N/O)c1cccnc1
InChI
1S/C6H6N2O/c9-8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5,9H/b8-5+
Clave InChI
YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable