O8704
7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane
98%
Sinónimos:
1,4-Epoxycyclohexane
About This Item
Productos recomendados
Análisis
98%
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
119 °C/713 mmHg (lit.)
densidad
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
C1C[C@@H]2CC[C@H]1O2
InChI
1S/C6H10O/c1-2-6-4-3-5(1)7-6/h5-6H,1-4H2/t5-,6+
Clave InChI
YPWFNLSXQIGJCK-OLQVQODUSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup