Merck
156116
Sigma-Aldrich
Tetrahydrofurfuryl acetate
97%
Sinónimos:
Tetrahydro-2-furylmethyl acetate
Seleccione un Tamaño
50 ML
15,65 €
15,65 €
Precio de catálogo31,30 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 ML
15,65 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
15,65 €
Precio de catálogo31,30 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
194-195 °C/753 mmHg (lit.)
densidad
1.061 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
cadena SMILES
CC(=O)OCC1CCCO1
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(8)10-5-7-3-2-4-9-7/h7H,2-5H2,1H3
Clave InChI
AAQDYYFAFXGBFZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The radical-chain racemisation of (R)-tetrahydrofurfuryl acetate has been studied[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Radical-chain racemisation of tetrahydrofurfuryl acetate under conditions of polarity-reversal catalysis: possible implications for the radical-induced strand cleavage of DNA.
Chemical Communications (Cambridge, England), 10, 1145-1146 (1998)