Merck
N17734
Sigma-Aldrich
6-Nitroindoline
97%
Sinónimos:
6-Nitro-2,3-dihydroindole, NSC 80658
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
164.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
67-69 °C (lit.)
cadena SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2CCNc2c1
InChI
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
Clave InChI
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
  • Reactant for preparation of 2-[(2,3-Dihydro-1H-indol-1-yl)methyl]melatonin analogs as novel MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Reactant for synthesis of isoindigo and azaisoindigo glycosides as anticancer agents
  • Reactant for preparation of arylfurancarboxamides with Nav1.8 voltage-gated Na channel blocking/analgesic activities
  • Reactant for preparation of bicyclic benzamides as 5-HT1 receptor agonists
  • Reactant for preparation of antiarrhythmic benzopyrans
  • Reactant for preparation of 5-HT2C/2B receptor antagonists
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)