Documentos clave
MT51350106
Mettler-Toledo ISA solution
TISAB 3
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.61
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350106
volumen
250 mL
Descripción general
An ISA solution is used to level the ion activity for all sample solutions to enable ISE measurements in sample solutions. If the sample solution needs additional removal of interfering ions and/or pH buffering it is not called ISA solution, but TISAB solution.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)