Saltar a
34574
TISAB IV solution
Sinónimos:
Total Ionic Strength Adjustment Buffer IV
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 mL
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
137,00 €
2.5 L
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
479,00 €
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.61
UNSPSC Code:
26111700
137,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
liquid
Quality Segment
pH
5.6-6.0(20 °C)
General description
Total ionic strength adjustment buffers (TISAB), is generally used for the microdetermination of fluorides.
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
TISAB IV was used as a metal ion complexing and ionic concentration adjustment agent, in an experiment investigating the increase in fluoride release, from glass ionomer cement, after coating the discs of glass ionomer with 10% silver fluoride (AgF).[1]
Disclaimer
Important notice The article number 34574-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34574-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
894674707289465
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
pH
5.6-6.0(20 °C)
pH
-
pH
-
pH
2.0-2.5
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)