MT51350104
Mettler-Toledo regeneration solution
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350104
volumen
25 mL
Descripción general
For regeneration of glass electrodes. Treatment time about 1 minute.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable