MT51350080
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
3 mol/L KCl, volume 6 x 250 mL
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350080
volumen
6 x 250 mL
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable