MT51350100
Mettler-Toledo protein cleaning solution
volume 250 mL
formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350100
volumen
250 mL
Descripción general
Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination. Treatment time about 1 h.
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable