Documentos clave
MT51350088
Mettler-Toledo electrolyte for reference electrodes
LiCl 1M in EtOH, volume 6 x 30 mL
About This Item
Código UNSPSC:
51191600
NACRES:
NB.79
El producto MT51350088 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Mettler-Toledo 51350088
volumen
6 x 30 mL
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
57.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
14 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)