Merck
M86502
Sigma-Aldrich
Methyl trimethylacetate
99%
Sinónimos:
Methyl pivalate, Methyl 2,2-dimethylpropionate, Methyl trimethylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCOOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.16
Beilstein:
1744141
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.390 (lit.)
bp
101 °C (lit.)
densidad
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-6(2,3)5(7)8-4/h1-4H3
Clave InChI
CNMFHDIDIMZHKY-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
42.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
6 °C - closed cup