Merck
M82906
Sigma-Aldrich
1-Methyl-2-tetralone
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
160.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
261 °C (lit.)
densidad
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1C(=O)CCc2ccccc12
InChI
1S/C11H12O/c1-8-10-5-3-2-4-9(10)6-7-11(8)12/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Clave InChI
VGZQKUJGVYFKBP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)