Merck
M6808
Sigma-Aldrich
Mesitaldehyde
contains ~0.1% Hydroquinone as stabilizer, 98%
Sinónimos:
2,4,6-Trimethylbenzaldehyde, 2-Formyl-1,3,5-trimethylbenzene, 2-Formylmesitylene
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3C6H2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
1364114
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
contiene
~0.1% Hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.553 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
10-12 °C (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cc(C)c(C=O)c(C)c1
InChI
1S/C10H12O/c1-7-4-8(2)10(6-11)9(3)5-7/h4-6H,1-3H3
Clave InChI
HIKRJHFHGKZKRI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)