Merck
M60201
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-nitroanisole
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
167.16
Beilstein:
2329690
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
48-50 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(C)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H9NO3/c1-6-4-3-5-7(12-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
MGBRGNWARSQECY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)