Merck
M38605
Sigma-Aldrich
3-Methylcyclohexanone
97%
Sinónimos:
Tetrahydro-m-cresol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H9(=O)
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Beilstein:
969804
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
97%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.446 (lit.)
bp
169-170 °C (lit.)
densidad
0.914 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1CCCC(=O)C1
InChI
1S/C7H12O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h6H,2-5H2,1H3
Clave InChI
UJBOOUHRTQVGRU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup