M1021
1-Methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine
Sinónimos:
MPTP
About This Item
Productos recomendados
control farmacológico
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
bp
128-132 °C/12 mmHg (lit.)
cadena SMILES
CN1CCC(=CC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H15N/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11/h2-7H,8-10H2,1H3
Clave InChI
PLRACCBDVIHHLZ-UHFFFAOYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)