L511269
2,2′-Azanediyldibenzonitrile
AldrichCPR
Sinónimos:
2-2′-Iminobis-benzonitrile, Yu-Li Auxiliary
Seleccione un Tamaño
29,10 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
29,10 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
cadena SMILES
N#Cc1ccccc1Nc2ccccc2C#N
InChI
1S/C14H9N3/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)17-14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8,17H
Clave InChI
JGNDVMNUMRWBSN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Otras notas
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH′S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT "AS-IS" AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Contenido relacionado
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.