Merck
KN8972250009
Kontes® NMR tubes 5 mm diam., precision
frequency 200 MHz, L × camber × concentricity 9 in. × 18 μm × 51 μm
Sinónimos:
897225-0009
Seleccione un Tamaño
5 EA
104,00 €
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
104,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41121705
NACRES:
SB.32
104,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
borosilicate glass tube
colorless tube
Características
neck thread push fit
fabricante / nombre comercial
Kimble® 897225-0009
Parámetros
200 MHz frequency
L × curvatura × concentricidad
9 in. × 18 μm × 51 μm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
0.38 mm
Descripción general
Each and every precision 5 mm tube is 100% gauged to meet the most exacting standards. These tubes are made of KG-33 borosilicate glass and are ideal for sealing directly to vacuum manifolds, joints or valves. Wall thickness for these precision tubes is 0.38 mm.
Caps are attached. All tubes supplied in packs of 5.
Características y beneficios
  • Manufactured from borosilicate glass 3.3
  • Attached polyethylene caps
  • Sandblasted marking spot
  • OD 4.97 (+0.0000/-0.013) mm
  • ID 4.20 (+0.013/-0.0000) mm
  • Wall thickness 0.375 mm
Información legal
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Kontes is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)