K2755
2-Keto-3-deoxyoctonate ammonium salt
≥97%
Sinónimos:
3-Deoxyoctulosonic acid, KDO
Seleccione un Tamaño
46,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
46,70 €
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
Formulario
powder
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N.OCC(O)C1OC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H14O8.H3N/c9-2-4(11)6-5(12)3(10)1-8(15,16-6)7(13)14;/h3-6,9-12,15H,1-2H2,(H,13,14);1H3
Clave InChI
UDJBBKGYARWWNJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Synthesis of KDO Analogues: A significant study focused on the synthesis of analogues of 3-deoxy-D-manno-octulosonic acid (KDO), which includes compounds such as 2-Keto-3-deoxyoctonate ammonium salt. These analogues were evaluated as potential inhibitors of CMP-KDO synthetase, playing a critical role in the development of new therapeutic agents targeting bacterial infections and enhancing understanding of bacterial lipopolysaccharide synthesis (Luthman et al., 1987).
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)