Merck
I10007
Sigma-Aldrich
3-Iodophenol
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
19,65 €
25 G
105,00 €
19,65 €
Precio de catálogo39,30 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
19,65 €
25 G
105,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
IC6H4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
220.01
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
19,65 €
Precio de catálogo39,30 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
42-44 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4,8H
Clave InChI
FXTKWBZFNQHAAO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Achintya Jana et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 46(6), 1986-1995 (2017-01-24)
The synthesis and characterization of a new pyrazine-based "flexible" and ditopic platinum(ii) organometallic molecule (3) is being reported. Flexibility in this molecule is due to the presence of ether functional groups that bridge the rigid core and periphery. Due to
Lihua Yang et al.
PloS one, 10(7), e0131193-e0131193 (2015-07-15)
A luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system with high relative luminescent intensity (RLU) and long stabilization time was investigated. First, the comparative study on the enhancement effect of ten compounds as enhancers to the luminol-H2O2-HRP chemiluminescence system was carried out, and the results