Documentos clave
HAM204052
Hamilton® chromatography syringe
for ThermoFinnigan GC Autosampler, model, 701 N, cemented needle, volume × L 10 μL × 50 mm, needle gauge 26s
Seleccione un Tamaño
1 EA
72,20 €
72,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
72,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
72,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
Microliter syringe
Características
autoclavable: no
model 701 N, cemented needle
fabricante / nombre comercial
Hamilton
Parámetros
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
aguja D.I. × D.E.
0.13 mm × 0.483 mm
aguja calibre
26s
volumen × L
10 μL × 50 mm
idoneidad
suitable for chromatography
Descripción general
S-Line syringes deliver exceptional performance for everyday use in HPLC autosampler injections at a great value. The C-Line syringe minimizes the potential for bent needles with a keyed flange design. X-Type syringes are designed for sensitive LC samples (i.e. proteins, peptides, phospholipids, smaller amines, etc.) with a specially coated needle and inner syringe barrel to minimize sample adsorption.
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)