Merck
H4506
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
98%
Sinónimos:
Heptyl mercaptan, Mercaptan C7
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)6SH
Número de CAS:
Peso molecular:
132.27
Beilstein:
1731687
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.4520 (lit.)
bp
173-176 °C/765 mmHg (lit.)
densidad
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCS
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clave InChI
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
105.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
41 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alif Chebbi et al.
FEMS microbiology letters, 362(14) (2015-06-19)
Hydrogen sulfide (H2S) and thiols (RSH) generated by the phosphate industry cause harmful effects on human health and quality of life. The present study aims to investigate and evaluate a bacterial strain CAT37 isolated from gas-washing wastewaters in terms of
Artículos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.