Merck
H17856
Sigma-Aldrich
trans-β-Hydromuconic acid
98%
Sinónimos:
trans-3-Hexenedioic acid, 2-Butene-1,4-dicarboxylic acid, Dihydromuconic acid
Seleccione un Tamaño
10 G
200,00 €
50 G
350,50 €
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
200,00 €
50 G
350,50 €
About This Item
Fórmula lineal:
HO2CCH2CH=CHCH2CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
144.13
Beilstein:
1723581
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
mp
195-196 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(CC(O)=O)=C(\[H])CC(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-2H,3-4H2,(H,7,8)(H,9,10)/b2-1+
Clave InChI
YHGNXQAFNHCBTK-OWOJBTEDSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)