GF99473552
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm, grade heat sealable
Sinónimos:
PP301351
formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 994-735-52
tamaño
300 × 300 mm
grosor
0.05 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable