Documentos
GF56119833
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 1 mm, size 400 × 400 mm
Sinónimos:
PP303100
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 561-198-33
tamaño
400 × 400 mm
grosor
1 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable