Documentos clave
GF98521421
Polypropylene
(PP), sheet, thickness 3 mm, size 100 × 100 mm, natural
Sinónimos:
PP303030
Seleccione un Tamaño
1 EA
168,00 €
5 EA
639,00 €
10 EA
1180,00 €
168,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
168,00 €
5 EA
639,00 €
10 EA
1180,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
168,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
sheet
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 985-214-21
tamaño
100 × 100 mm
grosor
3 mm
color
natural
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)