Documentos clave
GF98146626
Fluorinated Ethylene Propylene Copolymer
(FEP), film, thickness 0.25 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
FP341250
Seleccione un Tamaño
5 EA
885,00 €
10 EA
1630,00 €
885,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
885,00 €
10 EA
1630,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
885,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
film
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 981-466-26
tamaño
150 × 150 mm
grosor
0.25 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)