Documentos clave
GF94934425
Polybutylene Terephthalate
(PBT), rod, diam. 25.4 mm, L 500 mm
Sinónimos:
ES347925
Seleccione un Tamaño
1 EA
203,00 €
5 EA
823,00 €
203,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
203,00 €
5 EA
823,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
203,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 949-344-25
Longitud
500 mm
Diámetro
25.4 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)