Documentos clave
GF42730455
Polybutylene Terephthalate
(PBT), rod, diam. 12.7 mm, L 1000 mm
Sinónimos:
ES347920
Seleccione un Tamaño
1 EA
227,00 €
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Request a Bulk Order
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
227,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
227,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Request a Bulk Order
Notifíqueme
Reciba una notificación por correo electrónico cuando este artículo esté listo para su envío.
Formulario
rod
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 427-304-55
Longitud
1000 mm
Diámetro
12.7 mm
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)